Läs mer
Metyl-2-klorpyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10542585
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542585 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10061094 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542585 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07903DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 287714-35-6
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.568
MDL-nummer MFCD08690330
InChI-nyckel VJOKXLBQCKCWLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9777, acmc-1cq94, 2-chloro-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl pyrimidine
PubChem CID 12627752
IUPAC-namn metyl-2-klorpyrimidin-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.57
Procent renhet 97%