Läs mer
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate, 90%, Tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10032830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10032830 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10032830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224160250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26638-43-7
Molekylformel C8H7ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 234.65
MDL-nummer MFCD00009797
InChI-nyckel HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
PubChem CID 117830
IUPAC-namn methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Namnnotering tech., 90%
Smältpunkt 58°C to 64°C
Färg Beige to White or Pink
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClSO2C6H4COOCH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 11, 373
Formel vikt 234.66
Procent renhet ≥88% (ex Cl)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.