Läs mer
Metyl-2-(klorosulfonyl)benzoat, 94 %
Produktkod. 11410817
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410817 25 g 25g
11400817 5 g 5g
11420817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23211.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 26638-43-7 | C8H7ClO4S | 234,65 g/mol
Metyl-2-(klorsulfonyl)bensoat kan användas som mellanprodukter i läkemedel, sackarin, färgämnen,& pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 2-(klorsulfonyl)bensoat kan användas som
mellanprodukter i läkemedel, sackarin, färgämnen,& pigment.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26638-43-7
Molekylformel C8H7ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 234.65
MDL-nummer MFCD00009797
InChI-nyckel HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 117830
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Smältpunkt 59 °C till 64 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Synonym methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
IUPAC-namn metyl-2-(klorsulfonyl)bensoat
Formel vikt 234.66
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.