Läs mer
Methyl 2-cyanobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-cyanobenzoate |
| CAS | 6587-24-2 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1C#N |
| IUPAC-namn | methyl 2-cyanobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |