Läs mer
Methyl 2-Cyanomethylbenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-Cyanomethylbenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Cyanomethylbenzoate |
| CAS | 4-6-5597 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-Cyanomethylbenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H9 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Cyanomethyl)-Benzoic acid methyl ester, Methyl 2-(cyanomethyl)benzoate, o-Toluic acid, alpha-cyano-, methyl ester (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-5-3-2-4-8(9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1CC#N |
| IUPAC-namn | methyl 2-(cyanomethyl)benzoate |
| Visa mer |