Läs mer
Methyl 2-Cyclohexyl-2-hydroxyphenylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 248.1412 |