Läs mer
Metyl 2-cyklopentanonkarboxylat, 96 %
Produktkod. 10347321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347321 5 g Glasflaska 5g
10777772 25 g Glasflaska 25g
10249593 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10347321 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 342090050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3 | 142,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10472-24-9
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.15
MDL-nummer MFCD00001411
InChI-nyckel PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
IUPAC-namn metyl-2-oxocyklopentan-1-karboxylat
LEDER COC(=O)C1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0540g/mL, 1.054
Kokpunkt 102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4550 to 1.457
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 597
Löslighetsinformation Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
Formel vikt 142.15
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.