Läs mer
Metyl 2-cyklopentanonkarboxylat, TRC
Produktkod. 30470077
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30470077 10 g
1 options
Produktkod. 30470077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29470510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Cyclopentanonecarboxylate
CAS 10472-24-9
Molekylformel C7H10O3
Kvantitet 10 g
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)cyclopentanone, 2-Carbomethoxycyclopentanone, 2-Cyclopentanonecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester, Cyclopentenone-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyclopentanone-1-carboxylate, Methyl 2-Oxo-1-cyclopentanecarboxylate, Methyl 2-oxocyclopentacarboxylate, Methyl 2-Oxocyclopentanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
LEDER COC(=O)C1CCCC1=O
IUPAC-namn Metyl 2-oxocyklopentan-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 142.15
Formel vikt 142.063