Läs mer
Methyl 2-Deoxy-2-N-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Deoxy-2-N-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 76101-13-8 |
| Molekylformel | C21 H23 N O10 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO10/c1-10(23)29-9-15-17(30-11(2)24)18(31-12(3)25)16(21(28-4)32-15)22-19(26)13-7-5-6-8-14(13)20(22)27/h5-8,15-18,21H,9H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18-,21-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-6-methoxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.41 |
| Formel vikt | 449.1322 |