missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-erythro-pentoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-erythro-pentoside |
| CAS | 4330-34-1 |
| Molekylformel | C22 H24 O6 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O6/c1-13-8-4-6-10-15(13)18(23)19(24)21-22(26,12-17(27-3)28-21)20(25)16-11-7-5-9-14(16)2/h4-11,17,19,21,24,26H,12H2,1-3H3/t17?,19?,21-,22-/m1/s1 |
| LEDER | COC1C[C@](O)([C@H](O1)C(O)C(=O)c2ccccc2C)C(=O)c3ccccc3C |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-[(2R,3S)-3-hydroxy-5-methoxy-3-(2-methylbenzoyl)oxolan-2-yl]-1-(2-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.42 |
| Formel vikt | 384.1573 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?