Läs mer
Metyl 2-Deoxy-D-ribofuranosid, TRC
Produktkod. 30480340
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30480340 5 g
1 options
Produktkod. 30480340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2982155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranoside
CAS 60134-26-1
Molekylformel C6 H12 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Methyl 2-deoxy-D-erythro-pentofuranoside
InChI formel InChI=1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
LEDER COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
IUPAC-namn (2R,3S)-2-(hydroxymetyl)-5-metoxyoxolan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Formel vikt 148.0736