Läs mer
Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate (Candesartan Methyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate (Candesartan Methyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan Methyl Ester |
| CAS | 139481-69-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Candesartan Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H22 N6 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Candesartan Cilexetil Imp. I (EP), 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester, 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester (9CI), Methyl 1-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Methyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Impurity I |
| LEDER | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.49 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |