Läs mer
Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)9)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 199.0281 |