Läs mer
Metyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 15458238
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458238 1 g 1g
15478238 250 mg 250mg
15468238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61675.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 197507-22-5 | C8H7FO3 | 170,139 g/mol
Metyl-2-fluor-4-hydroxibensoat kan användas vid framställning av föreningar, med förmågan att hämma cytosoliskt fosfolipas A2α . Det är också en mellanprodukt i syntesen av 3-(2-fluoro-4-hydroxifenyl)-5-(trifluormetyl)-4-isoxazolkarboxylsyrametylester (F591865).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl 2-fluoro-4-hydroxibensoat kan användas vid framställning av föreningar, med förmågan att hämma cytosoliskt fosfolipas A2α . Det är också en mellanprodukt i syntesen av 3-(2-fluoro-4-hydroxifenyl)-5-(trifluormetyl)-4-isoxazolkarboxylsyrametylester (F591865).
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 197507-22-5
Molekylformel C8H7FO3
Molekylvikt (g/mol) 170.139
MDL-nummer MFCD09038282
InChI-nyckel WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 22463192
IUPAC-namn metyl-2-fluor-4-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 170.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.