Läs mer
Methyl 2-fluoroacrylate, 95%, stab. with 1% BHT
Produktkod. 15497868
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497868 25 g 25g
15487868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61343.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2343-89-7 | C4H5FO2 | 104.08 g/mol
Metyl-2-fluorakrylat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 2-fluorakrylat är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2343-89-7
Molekylformel C4H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 104.08
MDL-nummer MFCD04039286
InChI-nyckel ZTZJVAOTIOAZGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-fluoroacrylate, methyl-2-fluoroacrylate, 2-fluoroacrylic acid methyl ester, methyl fluoroacrylate, 2-propenoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, methyl a-fluoroacrylate, pubchem12658, methyl alpha-fluoroacrylate, acmc-209g3b, ksc493a9d
PubChem CID 2782524
IUPAC-namn metyl-2-fluorprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C(=C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-fluoroacrylate
Linjär formel CH2=C(F)CO2CH3
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 104.08
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.