Läs mer
Methyl 2-fluorobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-fluorobenzoate |
| CAS | 394-35-4 |
| Molekylformel | C8H7FO2 |
| MDL-nummer | MFCD00017913 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | C1=CC=CC(=C1F)C(OC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.14 |
| Procent renhet | 98% |