Läs mer
Metyl 2-fluorfenylacetat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10780961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10780961 5 g Glasflaska 5g
10247180 25 g Glass bottle 25g
11904921 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10780961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304640050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 57486-67-6
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.17
MDL-nummer MFCD00800605
InChI-nyckel TWXVEZBPKFIMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenylacetate, 2-fluorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-2-fluorophenyl ethanoate, 2-fluoro-phenylacetic acid methyl ester, 2-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2733230
IUPAC-namn metyl 2-(2-fluorfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Spécification
Kemiskt namn eller material Methyl 2-fluorophenylacetate
Färg Färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4890 to 1.4910
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.