Läs mer
Metyl-2-formyl-4-metyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653235
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10653235 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10653235 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07698DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS 164667-56-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9NO4
MDL-nummer MFCD08060547
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfuro 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfurano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
InChI-nyckel VUQKFEPTRLQDRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=CC2=C1C=C(O2)C=O)C(=O)OC
IUPAC-namn metyl-2-formyl-4-metylfuro[3,2-b]pyrrol-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 207.185
PubChem CID 7537673
Formel vikt 207.18
Procent renhet 97%