Läs mer
Metyl 2-formylbensoat, Thermo Scientific™ , 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541323
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10541323 1 g 1g
10672073 10 g 10g
10089441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10541323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00698DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4122-56-9
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00204231
InChI-nyckel YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
IUPAC-namn metyl-2-formylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-formylbenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3OC(O)C6H4CHO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%