Läs mer
Metyl 2-formylbensoat, Thermo Scientific™ , 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672073
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10672073 10 g 10g
10541323 1 g 1g
10089441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00698EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 4122-56-9
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00204231
InChI-nyckel YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
IUPAC-namn metyl-2-formylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-formylbenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3OC(O)C6H4CHO
Kvantitet 10 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%