Läs mer
Metyl-2-furoat, 98+%
Produktkod. 11467876
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467876 500 g 500g
11447876 25 g 25g
11457876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14009.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 611-13-2 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-13-2
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.111
MDL-nummer MFCD00003236
InChI-nyckel HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
PubChem CID 11902
IUPAC-namn metylfuran-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-furoate
Densitet 1.179
Kokpunkt 180 °C till 181 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Brytningsindex 1.487
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 111110
Merck Index 14,4307
Formel vikt 126.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.