Läs mer
Methyl 2-furoate, MedChemExpress
Produktkod. 16455467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16455467 50 mg
1 options
Produktkod. 16455467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0949
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-furoate
CAS 611-13-2
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Methyl furan-2-carboxylate
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1982.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CO1)OC
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.11
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism