Läs mer
Metyl 2-hydroxy-3-metylbenzoat, 97 %
Description
Metyl 2-hydroxi-3-metylbensoat, används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en viktig organisk mellanprodukt. Vissa andra applikationer inkluderar att det används för att producera andra kemikalier. Till exempel används den för att framställa 2-(2-hydroxi-3-metyl-fenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyl 2-hydroxi-3-metylbensoat, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en viktig organisk mellanprodukt. Vissa andra applikationer inkluderar att det används för att producera andra kemikalier. Till exempel används den för att framställa 2-(2-hydroxi-3-metyl-fenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Löslighet
Löslig i etanol, fixerade oljor, propylenglykol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Hygroskopisk. Stabil under normala temperaturer och tryck.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate |
| Smältpunkt | 28 °C till 30 °C |
| Kokpunkt | 234 °C till 236 °C |
| Kvantitet | 2 g |
| Löslighetsinformation | Lösligt i etanol, fixerade oljor, propylenglykol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 166.18 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.