Läs mer
Metyl 2-hydroxy-3-metylbenzoat, 97 %
Produktkod. 11449267
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449267 10 g 10g
11439267 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21341.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 23287-26-5 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Metyl 2-hydroxi-3-metylbensoat, används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en viktig organisk mellanprodukt. Vissa andra applikationer inkluderar att det används för att producera andra kemikalier. Till exempel används den för att framställa 2-(2-hydroxi-3-metyl-fenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 2-hydroxi-3-metylbensoat, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en viktig organisk mellanprodukt. Vissa andra applikationer inkluderar att det används för att producera andra kemikalier. Till exempel används den för att framställa 2-(2-hydroxi-3-metyl-fenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Löslighet
Löslig i etanol, fixerade oljor, propylenglykol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Hygroskopisk. Stabil under normala temperaturer och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23287-26-5
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00020051
InChI-nyckel SUHLUMKZPUMAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylsalicylate, methyl o-cresotinate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, levegal pt, 2-hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, 2,3-cresotic acid, methyl ester, methyl-3-methylsalicylate, methyl 2-hydroxy-3-methyl-benzoate, methyl o-cresotate, 3-methylsalicylic acid methyl ester
PubChem CID 31835
IUPAC-namn metyl-2-hydroxi-3-metylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(C)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Smältpunkt 28 °C till 30 °C
Kokpunkt 234 °C till 236 °C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Lösligt i etanol, fixerade oljor, propylenglykol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.