Läs mer
Metyl 2-hydroxy-3-metylbenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate |
| CAS | 23287-26-5 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, 2,3-Cresotic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, Levegal PT, Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, Methyl 3-methylsalicylate, Methyl o-cresotinate, NSC 165638, Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(C)c1O |
| IUPAC-namn | Metyl-2-hydroxy-3-metylbenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |