Läs mer
Metyl 2-hydroxy-3-metylbenzoat, TRC
Produktkod. 30346249
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30346249 10 g
1 options
Produktkod. 30346249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58533510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
CAS 23287-26-5
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 10 g
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, 2,3-Cresotic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, Levegal PT, Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, Methyl 3-methylsalicylate, Methyl o-cresotinate, NSC 165638, Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cccc(C)c1O
IUPAC-namn Metyl-2-hydroxy-3-metylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063