Läs mer
Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate, TRC
Produktkod. 30470276
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470276 500 mg
30480277 50 mg
30481927 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30470276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM219895500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18179-39-0
Molekylformel C8H7O3I
Molekylvikt (g/mol) 278.04
Synonym Methyl 4-iodosalicylate
IUPAC-namn methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
LEDER COC(=O)c1ccc(I)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Formel vikt 277.944