Läs mer
Metyl 2-hydroxy-4-jodobenzoat, TRC
Produktkod. 30481927
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481927 100 mg
30470276 500 mg
30480277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM219895100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18179-39-0
Molekylformel C8H7O3I
Molekylvikt (g/mol) 278.04
Synonym Methyl 4-iodosalicylate
IUPAC-namn Metyl-2-hydroxy-4-jodobenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(I)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Formel vikt 277.944