Läs mer
Metyl 2-hydroxy-4-metoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11366676
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366676 10 g 10g
11376676 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03855.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5446-02-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate is used in the enantioselective synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate is used in the enantioselective synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products.
Solubility
Soluble in acetone. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5446-02-6
MDL-nummer MFCD00008424
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Smältpunkt 47°C to 51°C
Kokpunkt 134°C (7 mmHg)
Molekylformel C9H10O4
Beilstein 2691644
Synonym methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
Löslighetsinformation Soluble in acetone. Insoluble in water.
InChI-nyckel ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
IUPAC-namn metyl-2-hydroxi-4-metoxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 182.18
Kvantitet 10 g
PubChem CID 79523
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.