Läs mer
Metyl 2-hydroxy-4-metoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11376676
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376676 50 g 50g
11366676 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03855.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5446-02-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Metyl-2-hydroxy-4-metoxybenzoat används i enantioselektiv syntes av (+)-coriandron A och B, två bioaktiva naturliga produkter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate is used in the enantioselective synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products.
Solubility
Soluble in acetone. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5446-02-6
MDL-nummer MFCD00008424
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Smältpunkt 47 °C till 51 °C
Kokpunkt 134 °C (7 mmHg)
Molekylformel C5H10ClNO3
Beilstein 2691644
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i aceton. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
IUPAC-namn 5-amino-4-oxopentansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 167.59
Kvantitet 50 g
PubChem CID 123608
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.