Läs mer
methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate |
| CAS | 40348-72-9 |
| Molekylformel | C7H14O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 2-hydroxy-4-methylvalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(O)CC(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.18 |
| Formel vikt | 146.0943 |