Läs mer
Methyl 2-Hydroxy-5-methylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Hydroxy-5-methylbenzoate |
| CAS | 22717-57-3 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(Methoxycarbonyl)-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 5-Methylsalicylate, NSC 165635 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vikt | 166.063 |