Läs mer
Metyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 11470848
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470848 10 g 10g
11480848 50 g 50g
11490848 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25278.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 17302-46-4 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
Metyl-2-hydroxi-5-nitrobensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 2-hydroxi-5-nitrobensoat används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17302-46-4
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.146
MDL-nummer MFCD00024695
InChI-nyckel UUBFELFUKFJSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate, methyl 5-nitrosalicylate, methyl-5-nitrosalicylate, 5-nitrosalicylic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 5-nitro-salicylate, acmc-20a62q, methyl 5-nitro-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoate
PubChem CID 87041
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
Smältpunkt 114 °C till 117 °C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 197.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.