Läs mer
Methyl 2-Hydroxy-5-nitronicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Hydroxy-5-nitronicotinate |
| CAS | 856579-28-7 |
| Molekylformel | C7H6N2O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O5/c1-14-7(11)5-2-4(9(12)13)3-8-6(5)10/h2-3H,1H3,(H,8,10) |
| LEDER | COC(=O)C1=CC(=CNC1=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 5-nitro-2-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.13 |
| Formel vikt | 198.0277 |