Läs mer
Methyl 2-Hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Salicylate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-12-6 |
| Molekylformel | C8H4D4O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Methyl salicylate-3,4,5,6-D4, Methyl salicylate D4 (phenyl-D4), Methyl salicylate-d4, Methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4, 2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester, Salicylic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | O=C(OC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1O |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.17 |
| Formel vikt | 156.07 |