Läs mer
Methyl 2-Hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30464484
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
30464484 2 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30464484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3310262MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Salicylate-3,4,5,6-D4
CAS 1219802-12-6
Molekylformel C8H4D4O3
Kvantitet 2 mg
Synonym Methyl salicylate-3,4,5,6-D4, Methyl salicylate D4 (phenyl-D4), Methyl salicylate-d4, Methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4, 2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester, Salicylic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D
LEDER O=C(OC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1O
IUPAC-namn methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4
Molekylvikt (g/mol) 156.17
Formel vikt 156.07
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.