missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metyl 2-hydroxiisobutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-164240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10367611

Brand: Thermo Scientific Acros undefined

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2110-78-3 | C5H10O3 | 118.13 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2110-78-3
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD00004457
InChI-nyckel XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxyisobutyrate, methyl 2-methyllactate, 2-hydroxyisobutyric acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, methyl2-hydroxyisobutyrate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, methyl alpha-hydroxyisobutyrate, methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate, methyl ester of 2-methyllactic acid, methyl 2-hydroxy-2-methyl-propanoate
PubChem CID 75024
IUPAC-namn metyl-2-hydroxi-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)(C(=O)OC)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 137°C
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C(OH)CO2CH3
Brytningsindex 1.4100 to 1.412
Kvantitet 5 g
Beilstein 03, II, 223
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.