Läs mer
Metyl-2-jodobenzoat, 98 %
Produktkod. 11434634
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434634 10 g 10g
11444634 50 g 50g
11454634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13204.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262,046 g/mol
2-jodbensoesyra, metylester; 2-Jodbensoesyra är ett utgångsmaterial för framställning av jodosobensoat, selektivitet och miljöledning. Trevärda jodföreningar utför milda oxidationer, oxidativa kopplingar, speciella joderingar och acetoxyleringar. Jodobensoater används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-jodbensoesyra, metylester; 2-Jodbensoesyra är ett utgångsmaterial för framställning av jodosobensoat, selektivitet och miljöledning. Trevärda jodföreningar utför milda oxidationer, oxidativa kopplingar, speciella joderingar och acetoxyleringar. Jodobensoater används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-97-9
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.046
MDL-nummer MFCD00016351
InChI-nyckel BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC-namn metyl-2-jodbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-iodobenzoate
Densitet 1.73
Kokpunkt 274 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.604
Kvantitet 10 g
Beilstein 2206859
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 262.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-iodobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-iodobenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.