Läs mer
Methyl 2-iodobenzoate, 98%
Produktkod. 11444634
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444634 50 g 50g
11434634 10 g 10g
11454634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13204.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
2-jodbensoesyra, metylester; 2-Jodbensoesyra är ett utgångsmaterial för framställning av jodosobensoat, selektivitet och miljöledning. Trevärda jodföreningar utför milda oxidationer, oxidativa kopplingar, speciella joderingar och acetoxyleringar. Jodobensoater används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-jodbensoesyra, metylester; 2-Jodbensoesyra är ett utgångsmaterial för framställning av jodosobensoat, selektivitet och miljöledning. Trevärda jodföreningar utför milda oxidationer, oxidativa kopplingar, speciella joderingar och acetoxyleringar. Jodobensoater används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-97-9
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.046
MDL-nummer MFCD00016351
InChI-nyckel BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC-namn metyl-2-jodbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-iodobenzoate
Densitet 1.73
Kokpunkt 274°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.604
Kvantitet 50 g
Beilstein 2206859
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 262.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.