Läs mer
Metyl 2-jodobenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Iodobenzoate |
| CAS | 610-97-9 |
| Molekylformel | C8H7IO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, o-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl o-Iodobenzoate, NSC 34638 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1I |
| IUPAC-namn | Metyl 2-jodobenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.04 |
| Formel vikt | 261.9491 |