Läs mer
Metyl 2-isotiocyanatoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397506 5 g 5g
11387506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11046.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21055-37-8 | C4H5NO2S | 131.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21055-37-8
Molekylformel C4H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 131.149
MDL-nummer MFCD00041119
InChI-nyckel GOWGDPFDGIPFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isothiocyanatoacetate, acetic acid, isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20akih, propargyl benzene sulphonate, methyl-2-isothiocyanatoacetate, methyl isothiocyanatoacetate #, methyl 2-isothiocyanatoethanoate, methyl n-thioxomethylene glycinate, isothiocyanatoacetic acid methyl ester, 2-isothiocyanatoacetic acid methyl ester
PubChem CID 140795
IUPAC-namn metyl-2-isotiocyanatoacetat
LEDER COC(=O)CN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-isothiocyanatoacetate
Densitet 1.21
Kokpunkt 137°C to 138°C (35 mmHg)
Odör Irritating
Linjär formel SCNCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2074764
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 131.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.