Läs mer
Metyl 2-Mercaptobenzoat, TRC
Produktkod. 30484231
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30484231 1 g
1 options
Produktkod. 30484231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3207101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Mercaptobenzoate
CAS 4892-02-8
Molekylformel C8 H8 O2 S
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1S
IUPAC-namn Metyl-2-sulfanylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 168.21
Formel vikt 168.0245