missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate, Mikromol™

Produktkod. 17938814
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17938814 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17938814 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1331.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate
CAS 63484-12-8
Analyt- eller komponentnamn Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzoate, Tiapride Hydrochloride Imp. A (EP), Tiapride Hydrochloride Impurity A, Tiapride Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H12O5S/c1-14-9-5-4-7(16(3,12)13)6-8(9)10(11)15-2/h4-6H,1-3H3
LEDER COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn methyl 2-methoxy-5-methylsulfonylbenzoate
Molekylvikt (g/mol) 244.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 244.0405 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.