Läs mer
Methyl 2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate |
| CAS | 63484-12-8 |
| Molekylformel | C10 H12 O5 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzoate, Tiapride Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5S/c1-14-9-5-4-7(16(3,12)13)6-8(9)10(11)15-2/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-methoxy-5-methylsulfonylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.26 |
| Formel vikt | 244.0405 |