Läs mer
Metyl 2-metoxi-5-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 11464917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464917 25 g 25g
11454917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21863.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 34841-11-7 | C9H9NO5 | 211,173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34841-11-7
Molekylformel C9H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 211.173
MDL-nummer MFCD00673023
InChI-nyckel DOBFJVVTBNTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-methoxy-5-nitrobenzoate, methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate, 5-nitro-o-anisic acid methyl ester, pubchem14052, acmc-1adrt, methyl 5-nitro-o-anisate, asischem d13383, rarechem al bf 0877, timtec-bb sbb014757
PubChem CID 7020925
IUPAC-namn metyl-2-metoxi-5-nitrobensoat
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
Smältpunkt 99 °C till 102 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 211.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.