Läs mer
Metyl-2-metoxibensoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11483278
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11483278 25 g 25g
11493278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Product Code. 11483278 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17703.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 606-45-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 606-45-1
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00008423
InChI-nyckel PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-anisate, dimethyl salicylate, o-anisic acid, methyl ester, methyl o-methoxybenzoate, o-methoxy methyl benzoate, o-methoxybenzoic acid methyl ester, methylsalicylate methyl ether, 2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, 2-methoxybenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 61151
IUPAC-namn metyl-2-metoxibensoat
LEDER COC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methoxybenzoate
Densitet 1.16
Kokpunkt 246°C to 248°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 25 g
Beilstein 2207356
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2-methoxybenzoate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-methoxybenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.