Läs mer
Methyl 2-Methoxybenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-Methoxybenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-methoxybenzoate |
| CAS | 606-45-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-methoxybenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 2-Methoxybenzoate, Benzoic acid, o-methoxy-, methyl ester (4CI), o-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-anisate, Methyl 2-methoxybenzoate, Methyl o-anisate, Methyl o-methoxybenzoate, NSC 406256, o-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-6-4-3-5-7(8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-methoxybenzoate |
| Visa mer |