Läs mer
Methyl 2-methoxypropionate, 98%
Produktkod. 11393117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393117 5 g 5g
11303127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17639-76-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Metyl 2-metoxipropionat, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 2-metoxipropionat, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17639-76-8
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00151664
InChI-nyckel VABBJJOSOCPYIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methoxypropionate, propanoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, acmc-20akie, d +-alpha-methoxy-propionic acid methyl ester, methyl2-methoxypropanoate, methyl 2-methoxy-propionate, 2-methoxypropanoic acid methyl ester, racemic 2-methoxy-propionic acid methyl ester
PubChem CID 86599
IUPAC-namn metyl-2-metoxipropanoat
LEDER CC(C(=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methoxypropionate
Kokpunkt 43°C to 44°C (15 mmHg)
Flampunkt 36°C (96°F)
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720819
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 118.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.