Läs mer
Metyl-2-metyl-3-furoat, 97 %
Produktkod. 11474004
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474004 25 g 25g
11484004 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11979.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 6141-58-8 | C7H8O3 | 140,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6141-58-8
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00003249
InChI-nyckel UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80237
IUPAC-namn metyl-2-metylfuran-3-karboxylat
LEDER CC1=C(C=CO1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methyl-3-furoate
Densitet 1.114
Kokpunkt 71°C to 72°C (20 mmHg)
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.4745
Kvantitet 25 g
Beilstein 1342040
Synonym methyl 2-methyl-3-furoate, methyl 2-methyl-3-furancarboxylate, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, 3-furoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methyl-3-furoate, acmc-1bcvo, methyl 2-methyl-3-furoate #, methyl-2-methyl-3-furoate, 2-methylfuran-3-carboxylic acid methyl
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.