Läs mer
Methyl 2-Methyl-3-(methylamino)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Methyl-3-(methylamino)propanoate |
| CAS | 21388-25-0 |
| Molekylformel | C6H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methylamino-2-methylpropionic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-5(4-7-2)6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CNCC(C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-methyl-3-(methylamino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0946 |